missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UN55
Étalonnage en usine Memmert pour trois valeurs de température.
Marque: Memmert™ UN55D00128
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour trois valeurs de température : 100°C, 160°C et 220°C
Spécification
Étuve UN55 | |
Point de mesure au centre de la chambre | |
Certificat pour 3 températures | |
Certificat d’étalonnage des travaux standard |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UN55 > S’utilise avec : UN55
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu