Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Marque: Thermo Scientific™ TDEC06386FV
8644.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25041" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, part of the Standard Performance (STP) family of freezers powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The workhorse of the busy lab, the TDE Series sets the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situations. A sustainable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. From our first ULT freezer in 1940 to today, the combined experience of REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris, and other families of products continues to drive our ability to deliver industry-leading innovations that help accelerate science and health care.
Performances
- Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 25 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs ultra-basse température réfrigérants classiques1
- Conception pour une utilisation quotidienne, rétablissement de la température de l’armoire 20 % plus rapidement après ouverture de la porte2
- Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 55 dBA, le congélateur n’a plus à être installé dans le couloir et peut être placé dans le laboratoire
- Conforme aux protocoles de validation +/-10°C à -80°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
- Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Convivialité
- Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples sur un écran de 5,6 po
- Trois capacités (3, 13 et 20 pieds cubes) pour répondre à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
- Confort amélioré pour le client grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un écran à contraste élevé facile à lire et un espace de travail supplémentaire pratique.
- Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
- Fonctions de sécurité comprenant des réglages d’alarme et des portes verrouillables
Durabilité
- Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
- Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse de polyuréthane avec des agents de soufflage à zéro potentiel de réchauffement climatique assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes environnementales
Connectez-vous
La solution de surveillance à distance Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect vous permet de garder la tranquillité d’esprit en vous permettant de suivre votre équipement à tout moment et n’importe où. Ce système prend en charge des capteurs indépendants pour surveiller votre instrument, mais il peut également être connecté via le port série directement à l’instrument, en exploitant les données de télémétrie embarquées, les alarmes et les événements.
Spécification
3 pi3 | |
-50°C à -86°C | |
1 | |
Acier inoxydable | |
Aucun | |
Bouton tactile HIC | |
Refroidissement par air | |
Sauvegarde LN2 en option, sauvegarde CO2, enregistreur graphique | |
5 ans | |
Levage d’une seule main | |
32,7 x 28,8 x 43,7 in (831 x 732 x 110 mm) | |
Alarme, enregistreur | |
En option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2 en option | |
Compatibilité avec Smart View | |
230 V | |
4,9 KWh/jour | |
Compresseur H-Drive | |
Boîtes standard de 2 pouces (63) |
85 L | |
Solide horizontal | |
Acier laminé à froid | |
Acier peint | |
CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 | |
4 | |
Interface utilisateur tactile capacitive | |
Un orifice de port | |
Manuel | |
Non | |
18,4 x 18,4 x 16,4 in (467 x 467 x 417 mm) | |
Serrure | |
RS485, 4-20 Ma, contacts sans potentiel, USB | |
Identification unique | |
En option (Connexion Device Link) | |
5,6 | |
Unique | |
EcoFoam, Réfrigérants en hydrocarbures naturels | |
Mélange R290 / R170+R290 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant