Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
219.00€ - 975.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Quantité | 100 |
Épaisseur (métrique) | 3 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10472804
|
Fisherbrand™
20 03 0665 |
Transparent, Or, Gold | Silicone / PTFE |
975.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11821603
|
Fisherbrand™
20 03 0710 |
Bleu, Gris, Or | Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) |
485.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11815040
|
Fisherbrand™
20 03 0670 |
Argent, Blanc, Or | Silicone/aluminium |
860.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10182174
|
Fisherbrand™
20 03 0698 |
Gris, Or | PTFE/butyle |
409.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11825040
|
Fisherbrand™
20 03 0711 |
Gris foncé, Or | Butyle |
219.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon
- Or
- Orifice central de 5 mm
Spécification
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Acier | |
100 | |
À sertir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm