Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 13-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 13 15 1825
Code produit. 15219296
  • 356.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 13 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Blanc
  • Bouchons fermés
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
13 mm
HPLC
1,5 mm
Blanc crème, Rouge, Blanc
PP
100
Bouchon à vis
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 13-425 > Silicone / PTFE crème / rouge,1.5 mm épaisseur,55° Shore A