Learn More
Eppendorf™ Batterie rechargeable pour contrôleur de pipette électronique Easypet™ 3
Rechargez la batterie pendant que vous pipetez grâce à cette batterie rechargeable pour le contrôleur de pipettes électroniques Easypet 3
Marque: Eppendorf™ 4430605009
33.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Rechargez la batterie pendant que vous pipettez grâce à cette batterie rechargeable pour le contrôleur de pipettes électroniques Easypet 3
- Batterie au lithium-polymère
- Capacité : 1 100 mAh/3,7 V
- Temps de charge : Environ 3 heures
Informations sur la commande
Également disponible : Contrôleur de pipette électronique Easypet 3(réf. nº 12-654-100) ; filtres à membrane, 0,45 μm et 0,2 μm (réf. nº 12-654-101, -102)
Spécification
Lithium-ion | |
Pile de rechange | |
3,7 V |
Easypet 3 | |
Contrôleur de pipette électronique Easypet™ 3 | |
1 100 mA |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
11Heures
16Minutes
53Secondes
19 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
86Heures
16Minutes
53Secondes
19Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%