Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 0212
Code produit. 11875030
  • 240.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Butyle
20 mm
Headspace
3 mm
Gris foncé
Aluminium
100
À sertir
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé > Butyl gris foncé,3.0 mm d’épaisseur,55° Shore A