Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, or, trou central 10 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 1374
Code produit. 11805050
  • 408.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 26-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Or
  • Orifice central
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Butyle
20 mm
Headspace
3 mm
Gris foncé, Vernis doré
Aluminium
100
À sertir
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, or, trou central 10 mm > Butyl gris foncé,3.0 mm d’épaisseur,50° Shore A