Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge, Noir
Bleu foncé, Blanc, Noir
Bleu, Blanc, Noir
Gris, Rouge, Noir
Rouge, blanc, Noir
Transparent, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Blanc crème, Rouge, Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Type | Bouchon à vis |