Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Les bouchons à sertir de 11 mm sont constitués de bouchons et septa pré-assemblés afin de minimiser la contamination lors de la manipulation. Compatibilité avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC.
12.65€ - 507.00€
Product Code | Brand | Couleur | Septum | Matériau | Type | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Septum | Matériau | Type | Price | Quantity & Availability | ||||||
11513840
|
Thermo Scientific™
60180-705 |
Argent, Transparent, Septum transparent | PTFE transparent / caoutchouc | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11971533
|
Thermo Scientific™
C4011-1A |
Argent, Transparent, Rouge | PTFE transparent / caoutchouc rouge naturel | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
10734556
|
Thermo Scientific™
C4011-1AP |
Argent, Transparent, Rouge | PTFE transparent / caoutchouc rouge naturel | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir |
16.04€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12450058
|
Thermo Scientific™
C4011-98B |
Bleu, Transparent, Rouge | PTFE transparent / caoutchouc rouge naturel | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12460058
|
Thermo Scientific™
C4011-98G |
Vert, Transparent, Rouge | PTFE transparent / caoutchouc rouge naturel | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12470058
|
Thermo Scientific™
C4011-98R |
Rouge, Transparent | PTFE transparent / caoutchouc rouge naturel | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12480058
|
Thermo Scientific™
C4011-98Y |
Jaune, Transparent, Rouge | PTFE transparent / caoutchouc rouge naturel | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11991523
|
Thermo Scientific™
C4011-2A |
Argent, Rouge, Blanc | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11971523
|
Thermo Scientific™
C4011-4A |
Argent, Rouge, Blanc | PTFE rouge / silicone blanc | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12413738
|
Thermo Scientific™
C4011-4B |
Bleu, Rouge, Blanc | PTFE rouge / silicone blanc | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12423738
|
Thermo Scientific™
C4011-4G |
Vert, Rouge, Blanc | PTFE rouge / silicone blanc | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12433738
|
Thermo Scientific™
C4011-4R |
Rouge, Blanc | PTFE rouge / silicone blanc | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12143771
|
Thermo Scientific™
C4011-7A |
Argent, Rouge | PTFE / caoutchouc synthétique rouge | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
10571713
|
Thermo Scientific™
C4011-7B |
Bleu, Rouge | PTFE / caoutchouc synthétique rouge | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12483798
|
Thermo Scientific™
C4011-7G |
Vert, Rouge | PTFE / caoutchouc synthétique rouge | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
10458083
|
Thermo Scientific™
C4011-7R |
Rouge | PTFE / caoutchouc synthétique rouge | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12413808
|
Thermo Scientific™
C4011-7Y |
Jaune, Rouge | PTFE / caoutchouc synthétique rouge | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11518170
|
Thermo Scientific™
11-ACB |
Argent | Aucun | Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11961573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(GO) |
Or, Rouge, Transparent | Caoutchouc/PTFE de type 7 (septum) | Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11558160
|
Thermo Scientific™
11-AC-CBT1 |
bleu, Gray | Gray Chlorobutyl/PTFE | aluminium, PTFE, Aluminum | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12376838
|
Thermo Scientific™
11-MC-ST15 |
Argent, Blanc, Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | PTFE, Silicone, Acier | Serti (magnétique) | N/A | N/A | N/A | |||||
12719296
|
Thermo Scientific™
11-MC-8RT1 |
Argent, Rouge, Transparent | Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | PTFE, Caoutchouc, Acier | Serti (magnétique) | N/A | N/A | N/A | |||||
12366838
|
Thermo Scientific™
11-MC-ST101 |
Argent, Bleu | Silicone bleu / PTFE | PTFE, Silicone, Acier | Serti (magnétique) | N/A | N/A | N/A | |||||
10301195
|
Thermo Scientific™
60180-526 |
Bleu, Rouge | Silicone bleu / PTFE rouge | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11523840
|
Thermo Scientific™
60180-706 |
Argent, Rouge, Blanc | PTFE rouge / silicone blanc | aluminium, Silicone, Aluminum | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11568150
|
Thermo Scientific™
11-AC6 |
Argent, Rouge, Transparent | Caoutchouc chlorobutyle rouge / PTFE transparent, sans soufre | Chlorobutyle, PTFE, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11776483
|
Thermo Scientific™
11-PEC-ST1 |
Transparent, Blanc, Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | PTFE, Silicone, Polyéthylène | À clipser | N/A | N/A | N/A | |||||
11588150
|
Thermo Scientific™
11-AC6(R) |
Rouge, Transparent | Caoutchouc chlorobutyle rouge / PTFE transparent, sans soufre | Chlorobutyle, PTFE, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11578150
|
Thermo Scientific™
11-AC7 |
Argent, Rouge, Transparent | Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11941573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(B) |
Bleu, Rouge, Transparent | Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11951573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(G) |
Vert, Rouge, Transparent | Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11971573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(R) |
Rouge, Transparent | Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
15290369
|
Thermo Scientific™
C4011-6AE |
argent | Disque solide en PTFE avec bague d’étanchéité en silicone | aluminium, Silicone, Aluminum | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
15280369
|
Thermo Scientific™
C4011-3AL |
argent | Solid Disk with Sealing Ring | aluminium, Silicone | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
12346838
|
Thermo Scientific™
11-LLX |
Silicone / PTFE | Silicone / PTFE, Silicone | Silicone en silicone / PTFE | N/A | N/A | N/A | ||||||
15210349
|
Thermo Scientific™
11-AC-AL |
Argenté | Solid Disk with Sealing Ring | aluminium, Silicone | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11588160
|
Thermo Scientific™
11-AC-ST15 |
Argent, Blanc, Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11598160
|
Thermo Scientific™
11-AC-ST101 |
Argent, Bleu | Silicone bleu / PTFE | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11558150
|
Thermo Scientific™
11-AC-ST101X |
Argent, Bleu | Silicone bleu / PTFE, pré-fendu | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
15220349
|
Thermo Scientific™
11-ACTS |
Blanc / transparent (septum), White, Clear | Virgin PTFE, Silicone Ring | aluminium, Silicone, Aluminum | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11518160
|
Thermo Scientific™
11-AC-TST1 |
Argent, Rouge, Blanc | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | PTFE, Silicone, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
11598170
|
Thermo Scientific™
11-PEC1 |
Transparent | Polyéthylène | À clipser | N/A | N/A | N/A | ||||||
11528180
|
Thermo Scientific™
11-PEC1X |
Transparent | Aucun | Polyéthylène | À clipser | N/A | N/A | N/A | |||||
10343515
|
Thermo Scientific™
C4011-6A |
Argent | Disque plein en PTFE | PTFE, Aluminium | À sertir | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
Ces joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés s’adaptent à tous les flacons à bouchon à clipser et à sertir de 11 mm. Elles doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage.
Informations de commande :
Expédiés dans des polysacs scellés pour éviter la contamination pendant le transport.
Specifications
11 mm |