Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
Informations de commande :
Expédiés dans des polysacs scellés pour éviter la contamination pendant le transport.
Spécification
Spécification
| Description | 11mm embout, trou 6mm |
| Couleur | Argenté |
| Matériau | aluminium, Silicone |
| Septum | Disque plein avec bague d’étanchéité |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0.06mm |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11mm |
| À utiliser avec (équipement) | 11 mm Crimp Top Vials |
| Diamètre (métrique) du trou | 6 mm |