Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
- Les joints en aluminium anodisé s’adaptent à tous les flacons à sertir de 11 mm
- Le matériau Seal 2000™ est spécialement formulé pour améliorer les performances de bruit de fond par rapport au PTFE / caoutchouc rouge
- Les septa en Viton™ fonctionnent bien avec les détecteurs ECD et résistent à de nombreux solvants agressifs
Spécification
Spécification
| Description | Septa en PTFE vierge ; Capsule en aluminium argenté |
| Couleur | Argent |
| Matériau | PTFE, Aluminium |
| Septum | Disque plein en PTFE |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir 12 x 32 |