Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
Informations de commande :
Expédiés dans des polysacs scellés pour éviter la contamination pendant le transport.
Specifications
Specifications
| Description | Tapez 7 Caoutchouc/PTFE ; Ouverture 6mm ; or |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc / PTFE de type 7 |
| Couleur | Or, Rouge, Transparent |
| Matériau | Aluminium |
| Pré-fendu | No |
| Septum | Caoutchouc/PTFE de type 7 (septum) |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 11 mm |
| Diamètre (métrique) du trou | 6 mm |