Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Descrizione
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
Informations de commande :
Expédiés dans des polysacs scellés pour éviter la contamination pendant le transport.
Specifica
Specifica
| Description | Bouchon à sertir de 11 mm, orifice central de 6 mm, caoutchouc de type 7 / PTFE |
| Couleur | Bleu, Rouge, Transparent |
| Matériau | PTFE, Caoutchouc, Aluminium |
| Septum | Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent |
| Quantité | 500 |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 11 mm |
| Diamètre (métrique) du trou | 6 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.