Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
Informations de commande :
Expédiés dans des polysacs scellés pour éviter la contamination pendant le transport.
Spécification
Spécification
| Description | Bouchon à sertir de 11 mm, orifice central de 6 mm |
| Couleur | Argent, Bleu |
| Matériau | PTFE, Silicone, Aluminium |
| Septum | Silicone bleu / PTFE, pré-fendu |
| Quantité | 500 |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 11 mm |
| Diamètre (métrique) du trou | 6 mm |