Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Code produit. 12433738
Click to view available options
Couleur:
Argent
Argent, Blanc, Rouge
Argent, Bleu
Argent, Rouge
Argent, Rouge, Blanc
Argent, Rouge, Transparent
Argent, Transparent, Rouge
Argent, Transparent, Septum transparent
Argenté
Blanc / transparent (septum), White, Clear
Bleu, Rouge
Bleu, Rouge, Blanc
Bleu, Rouge, Transparent
Bleu, Transparent, Rouge
Jaune, Rouge
Jaune, Transparent, Rouge
Or, Rouge, Transparent
Rouge
Rouge, Blanc
Rouge, Transparent
Transparent
Transparent, Blanc, Rouge
Vert, Rouge
Vert, Rouge, Blanc
Vert, Rouge, Transparent
Vert, Transparent, Rouge
bleu, Gray
Septum:
Anneau en PTFE vierge, silicone
Aucun
Caoutchouc chlorobutyle rouge / PTFE transparent, sans soufre
Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent
Caoutchouc/PTFE de type 7 (septum)
Disque plein avec bague d’étanchéité
Disque plein en PTFE
Disque solide en PTFE avec bague d’étanchéité en silicone
Gris Chlorobutyl/PTFE
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE transparent / caoutchouc rouge naturel
PTFE transparent / caoutchouc
PTFE / caoutchouc synthétique rouge
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone bleu / PTFE rouge
Silicone bleu / PTFE
Silicone bleu / PTFE, pré-fendu
Silicone / PTFE
Matériau:
Aluminium
Chlorobutyle, PTFE, Aluminium
PTFE, Aluminium
PTFE, Caoutchouc, Acier
PTFE, Caoutchouc, Aluminium
PTFE, Silicone, Acier
PTFE, Silicone, Aluminium
PTFE, Silicone, Polyéthylène
Polyéthylène
Silicone / PTFE, Silicone
aluminium, PTFE, Aluminum
aluminium, Silicone
aluminium, Silicone, Aluminum
Type:
Serti (magnétique)
Silicone en silicone / PTFE
À clipser
À sertir
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12433738
Marque: Thermo Scientific™ C40114R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons à sertir de 11 mm sont constitués de bouchons et septa pré-assemblés afin de minimiser la contamination lors de la manipulation. Compatibilité avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC.
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
  • Les joints en aluminium anodisé s’adaptent à tous les flacons à sertir de 11 mm
  • Le matériau Seal 2000™ est spécialement formulé pour améliorer les performances de bruit de fond par rapport au PTFE / caoutchouc rouge
  • Les septa en Viton™ fonctionnent bien avec les détecteurs ECD et résistent à de nombreux solvants agressifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa en PTFE rouge / silicone blanc pré-assemblés ; Capsule en aluminium rouge
Couleur Rouge, Blanc
Matériau PTFE, Silicone, Aluminium
Septum PTFE rouge / silicone blanc
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type À sertir
Taille du bouchon 11 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à sertir 12 x 32