Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
Ces joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés s’adaptent à tous les flacons à bouchon à clipser et à sertir de 11 mm. Elles doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage.
Informations de commande :
Expédiés dans des polysacs scellés pour éviter la contamination pendant le transport.
Specifications
Specifications
| Description | Bouchon à sertir de 11 mm, orifice central de 6 mm, caoutchouc de type 6 / PTFE |
| Couleur | Argent, Rouge, Transparent |
| Matériau | Chlorobutyle, PTFE, Aluminium |
| Septum | Caoutchouc chlorobutyle rouge / PTFE transparent, sans soufre |
| Quantité | 500 |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 11 mm |
| Diamètre (métrique) du trou | 6 mm |