Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à col à sertir de 11 mm, à grande ouverture, silanisé
42.41 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Flacon avec col à sertir de 11 mm
Spécification
Transparent | |
Verre | |
GC, HPLC | |
À sertir | |
< 100 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
11,6 mm | |
2 ml | |
Non | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre à col à sertir de 11 mm, à grande ouverture, silanisé > Fond plat ,1.5 ml, ,32 mm de hauteur, silanisé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu