Learn More
Fisher Chemical Sodium HYDROXIDE 98 % FOR ANALYSIS 10kg
Marque:  Fisher Chemical S/4920/68
151.47 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Sodium HYDROXIDE 98 % FOR ANALYSIS 10kg
Code produit. 10234590
  • 287.00€ / 10kg
Découvrez plus d'offres spéciales
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2531103 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog NumberS/4920/68,S/4920/63,S/4920/60,S/4920/70
Numéro de lot2525551 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog NumberS/4920/68,S/4920/53,S/4920/65,S/4920/63,S/4920/60,S/4920/70
Nom du produit
Fisher Chemical Sodium HYDROXIDE 98 % FOR ANALYSIS 10kg >