Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
Marque: Micronova™ PEN-51
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Product Type: Marker Pen
- Tip Type: Fiber
- Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
- Supplied with Cap: Yes
- For Use With (Application): Labeling and Documentation
- For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Spécification
Plastique | |
White | |
Non autoclavable | |
Reusable | |
Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper | |
Permanent Marker Pen | |
Ultra Fine (0.2 mm) | |
9.0718 g |
Noir | |
15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.) | |
ISO9001 Certified Facility | |
Labeling and documentation | |
4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs. | |
Non stérile | |
0.32 oz. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048447-000 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | PEN-51 |
046661-000 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | PEN-51 |
045697-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | PEN-51 |
043969-000 | Certificat de conformité | 17/06/2024 | PEN-51 |
043897-000 | Certificat de conformité | 03/06/2024 | PEN-51 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers > Couleur : noir
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu