Learn More
Hydroxyde de sodium, granulés, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’hydroxyde de sodium est largement utilisé dans diverses applications à grande échelle telles que la fabrication de pâtes et papiers, la production de savon et de détergents ainsi que dans le traitement de l’eau. Il est aussi utilisé dans l’hydrolyse basique des esters, des amides et des halogénures d’alkyle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
pH | 14 |
Point d’ébullition | 1390°C |
CAS | 1310-73-2 |
Point de fusion | 318°C |
Numéro MDL | MFCD00003548 |
Densité | 2.13 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 40 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461565 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | A16037.36 |
A0458318 | Certificat d’analyse | 24/01/2024 | A16037.36 |
Z28J027 | Certificat d’analyse | 22/01/2024 | A16037.36 |
A0451178 | Certificat d’analyse | 09/01/2024 | A16037.36 |
W08J029 | Certificat d’analyse | 05/01/2024 | A16037.36 |
Sécurité et traitement
- Sodium hydroxide, pellets
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, sodium carbonate