Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée (ISO) (déshydratée)
Pré-enrichissez des échantillons alimentaires avant de procéder à l’isolement des espèces de Salmonella grâce à ce milieu non sélectif, tout en respectant la norme ISO 11133:2014
Marque:  Thermo Scientific™ CM1049R
402.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15892337
  • 414.00€ / 2.50kg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pré-enrichissez des échantillons alimentaires avant de procéder à l’isolement des espèces de Salmonella grâce à l’eau peptonée tamponnée (ISO) (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™.L’eau peptonée tamponnée est un milieu de pré-enrichissement non sélectif. Elle est testée conformément aux normes ISO 65791 et ISO 11133:20142.Elle fournit également les conditions favorables à la réanimation des cellules qui ont été endommagées par les processus de conservation des aliments.
De faibles quantités de cellules et/ou des cellules Salmonella endommagées de façon non létale peuvent être présentes dans un échantillon alimentaire à analyser.Le pré-enrichissement dans de l’eau peptonée tamponnée non sélective permet aux cellules de se régénérer et de se multiplier avant leur transfert dans une culture sélective, augmentant ainsi les chances de récupérer les espèces Salmonella de l’échantillon.
  • Permet un taux de croissance et de récupération élevé : riche en nutriments, le milieu produit des taux de réanimation élevés et permet une croissance intense.
  • Contribue à la récupération des salmonelles endommagées de façon non létale : le système de tampon de phosphate du milieu empêche tout dommage bactérien dû aux changements de pH du milieu, et contribue à la récupération des salmonelles endommagées de façon non létale et qui peuvent être sensibles au pH faible.
  • Conforme aux normes ISO : testé conformément aux normes ISO 65791 et ISO 11133:20142.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Eau peptonée tamponnée (ISO) (déshydratée)
Milieu de préenrichissement
pour milieu 25,0 L
Poudre
Pièce
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6246553 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2025 Catalog NumberCM1049R
Numéro de lot6232737 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberCM1049R
Numéro de lot6230053 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberCM1049R
Numéro de lot6174122 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog NumberCM1049R
Numéro de lot6193251 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog NumberCM1049R
Nom du produit
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée (ISO) (déshydratée) > Eau peptonée tamponnée (ISO) 2,5 kg ISO 6579:2002