Produits analytiques et de chromatographie
Eau, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical
CAS: 7732-18-5 Formule moléculaire: H2O Poids moléculaire (g/mol): 18.015 Numéro MDL: 11332 Clé InChI: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide CID PubChem: 962 ChEBI: CHEBI:15377 Nom IUPAC: oxidane SMILES: O
HYDRANAL™ - Coulomat E, réactif pour titration coulométrique KF (à base d’éthanol), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka™
Anolyte pour titration coulométrique Karl Fischer (à base d’éthanol), pour cellules avec et sans membrane
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Réactif à un seul composant ; sans pyridine
HYDRANAL™ - Méthanol rapide, réactif pour titration KF volumétrique accélérée à un composant (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique accélérée à un composant Karl Fischer.
Tamis moléculaires, Honeywell Fluka™
CAS: 308080-99-1 Formule moléculaire: AlNaO6Si2 Poids moléculaire (g/mol): 202.135 Numéro MDL: MFCD00131613 Clé InChI: URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 19758701 Nom IUPAC: aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane SMILES: [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 5, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Pour système à deux composants. Équivalent eau : 5,0 mg H2O/ml
Thermo Scientific™ Réactif de silylation BSTFA + 1–10 % TMCS
Idéal pour les composés difficiles à silyler, le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10 % TMCS dérivatise les composés.
HYDRANAL™ - Formamide sec, solvant pour titration KF, Honeywell Fluka™
CAS: 75-12-7 Formule moléculaire: CH3NO Poids moléculaire (g/mol): 45.04 Numéro MDL: MFCD00007941 Clé InChI: ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 713 ChEBI: CHEBI:48431 Nom IUPAC: formamide SMILES: NC=O
Solvant Karl Fischer Aqualine™, pour titration Karl Fischer par volumétrie, Fisher Chemical
Solvant pour système à deux composants ; sans pyridine
HYDRANAL™ - Milieu K, Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans les aldéhydes et les cétones (sans méthanol).
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™, qualité LC-MS
Flacons de TFA pure à 99,5 % (Poids moléculaire 114,02, CAS 76-05-01) liquide (vendu au poids) ; pour l’analyse HPLC, à utiliser comme agent d’appariement d’ions dans les séparations de peptides en phase inverse.
Karl Fischer Aqualine™ Électrolyte A, pour la titration par coulométrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Solution d’anolyte pour une utilisation générale dans les cellules conventionnelles avec un diaphragme
Thermo Scientific Eau, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Spécification signal-bruit unique pour l’industrie chimique où la qualité du solvant est directement liée à la sensibilité du spectromètre de masse.
HYDRANAL™- Étalon eau KF-Oven, 150-160°C, Honeywell Fluka™
Étalon pour vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼5,0 %, valeur exacte sur rapport d’analyse)
Eau, pour analyse de gradient UHPLC, Fisher Chemical
CAS: 7732-18-5 Formule moléculaire: H2O Poids moléculaire (g/mol): 18.015 Numéro MDL: 11332 Clé InChI: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide CID PubChem: 962 ChEBI: CHEBI:15377 Nom IUPAC: oxidane SMILES: O