Learn More
Eau, pour analyse de gradient UHPLC, Fisher Chemical
Code produit. p-8015162 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 11307090
Marque: Fisher Chemical W/0120/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Efficacité : la cohérence d’un lot à un autre garantit des résultats reproductibles
  • Les faibles niveaux d’acidité et d’alcalinité évitent les interactions avec les échantillons
  • Forme du pic : le faible bruit de fond à 210 nm et 254 nm améliore la forme du pic
  • Vitesse : filtré à 0,1 μm, permettant d’effectuer des analyses plus rapidement à des pressions plus élevées avec moins de risque de blocage de la pompe
  • Sensibilité : sans interférence avec une transmission UV extrêmement élevée pour une résolution et une sensibilité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxyde de dihydrogène, monoxyde de dihydrogène
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI : 15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Poids de la formule 18.02 g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 17.5 mmHg à 20°C
Quantité 1 L
Forme physique Liquide