Learn More
Thermo Scientific Eau, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Spécification signal-bruit unique pour l’industrie chimique où la qualité du solvant est directement liée à la sensibilité du spectromètre de masse.
Marque:  Thermo Scientific W8-1
57.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15339865
  • 72.55€ / 1L
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Eau, H2O, numéro CAS-7732-18-5, oxyde de dihydrogène, monoxyde de dihydrogène, 1 L, <-0,01 AU à 230 nm, <-0,01 AU à 210 nm, <-0,01 AU à 220 nm, <-0,01 AU à 240 nm, <-0,005 AU à 280 nm, <-0,005 AU à 260 nm, <-0,005 AU à 254 nm, 2 ppb max., 100°C, 5 ppb max., CHEBI : 15377, incolore, 1,000 g/cm3, UHPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
7
Incolore
100°C
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
Flacon en verre borosilicaté transparent
17.5mmHg at 20°C
1 L
Water
7732-18-5
0°C
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
oxidane
962
UHPLC-MS
≤1ppm
1.000 g/cm3
Liquide
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot245790 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog NumberW8-1
Numéro de lot245935 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog NumberW8-1
Numéro de lot241962 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberW8-1
Numéro de lot200034 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberW8-1
Numéro de lot200849 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberW8-1
Nom du produit
Thermo Scientific Eau, UHPLC-MS, Thermo Scientific™ > Flacon en verre borosilicaté transparent ; 1 l