Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG, réactif pour titration coulométrique KF (solution catholyte), Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka 34840-50ML
121.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21961" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.05320kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Spécification
14°C (57.2°F) | |
HYDRANAL™-Coulomat CG | |
UN 1230 |
Ampoules 10 x 5 ml | |
14426-21-2,67-56-1,134227-25-1,7446-09-5 |
Sécurité et traitement
- HYDRANAL-Coulomat CG
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, diethanolamine hydrochloride,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide