Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Code produit. p-305667 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10181570
Marque: Fisher Chemical K/2000/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif à un seul composant ; sans pyridine
Aqualine™ Complete 5
• Réactifs Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer par volumétrie
• Dosage Karl Fischer par volumétrie
• Pour analyse par Karl Fischer
• Aqualine™ Complete 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Complete 5
Note relative au nom Karl Fischer Reagent
Couleur Marron
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Formule moléculaire C29H50O3
Numéro MDL 81734
Conditionnement Flacon en verre ambré
Clé InChI LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
Poids moléculaire (g/mol) 446.72
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aqualine
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodine
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado