Learn More
Solvant Karl Fischer Aqualine™, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical™
Product Code. p-305695 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 l
2,5 l
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10101580
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical K/2100/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Solvant pour système à deux composants ; sans pyridine
Aqualine™ Solvant
• Réactifs Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer par volumétrie
• Pour analyse par Karl Fischer
• Aqualine™ Solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Solvent
Note relative au nom Karl Fischer Reagent
Couleur Incolore
CAS 7446-09-5, 288-32-4
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Numéro MDL 81734
Conditionnement Flacon en verre ambré
Numéro UN 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aq Solvent, 4
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol, 1-Imidazole, Sulphur dioxide