Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 5, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
Aqualine™ Titrant 5
• Réactifs Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer par volumétrie
• Pour analyse par Karl Fischer
• Aqualine™ Titrant 5
• Réactifs Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer par volumétrie
• Pour analyse par Karl Fischer
• Aqualine™ Titrant 5
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Titrant 5 |
| Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
| Point d’ébullition | 64°C |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Formule moléculaire | CH4O |
| Numéro MDL | MFCD00004595 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aqualin Titrant 5
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl alcohol, Iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur