Learn More
Tamis moléculaires, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072253 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 15626740
Marque: Honeywell-Fluka 69832250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Tige, taille 1/16 po
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves
Quantité 250 g
Formule linéaire KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Identifiant produit
  • Molecular sieves 3 Å