Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin Holders
Accessories to Woodsafe sharpsbins and clinical waste bins. Holders and trolleys.
Marque:  Woodsafe™ 5500078
163.31 EUR valable jusqu'au 2025-05-30
Utilisez le code promo "24004" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18762815
  • 171.91€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the forest industry
  • Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
  • Steady holders and trolleys
Spécification
Spécification
Woodsafe Sharpsbin Holders
25 L and 50 L Woodsafe containers
Trolley
Nom du produit
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin Holders > 25 L and 50 L Woodsafe containers, Trolley
Lower climate impact and ACT label