Learn More
Thermo Scientific™ Étagères pour congélateur et réfrigérateur
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
Marque: Thermo Scientific™ 6697
Description
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
- Étagères à claire-voie à revêtement époxy
- Disponibles en grande profondeur et en demi-profondeur
- Les unités sous paillasse utilisent des étagères en grande profondeur uniquement
Spécification
Étagères à claire-voie à revêtement époxy | |
29,2 pieds cubes (826 L) | |
Éléments généraux du congélateur |
Acier recouvert d’époxy | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.