Learn More
SCAT™ Adaptateur de filetage, PTFE
Les capsules SCAT et les capsules de sécurité pour déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage pour votre conteneur n'est toujours pas disponible, utilisez simplement l'adaptateur correspondant.
Marque: SCAT™ 107991
67.49 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les adaptateurs filetés SCAT sont parfaitement adaptés au raccordement des capsules de sécurité, des capsules de sécurité pour déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.- En polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
- Convient à toutes les capsules, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT
Spécification
GL/S40 (f) à GL45 (m) | |
Blanc | |
PTFE | |
Adaptateur fileté |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%