Learn More
Invitrogen™ Assortiment Tubuline Tracker™
Le kit de variété Tubulin Tracker est un kit contenant du vert Tubulin Tracker et du rouge profond Tubulin Tracker, qui fournissent respectivement une fluorescence verte et rouge profond, lorsqu’ils sont reliés à la tubuline polymérisée dans les cellules vivantes.
Marque: Invitrogen™ T34079
241.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le vert Tubuline Tracker fournit une fluorescence avec des maxima d’excitation de 494 nm et des maxima d’émission de 522 nm et peut être détecté avec des réglages de filtre FITC/GFP standard à l’aide d’un microscope à fluorescence. Le rouge profond Tubuline Tracker fournit une fluorescence avec des maxima d’excitation de 652 nm et des maxima d’émission de 669 nm et peut être détecté à l’aide des réglages standard du filtre Cy5.
Spécification
Contient suffisamment de matériau pour au moins 60 lames chacune pour traqueur de tubuline vert et le traqueur de tubuline rouge profond à 1 ml / lame et une concentration de travail de 1 x.Ce kit contient un kit de traqueur de tubuline vert (réf. T34078) et un traqueur de tubuline | |
2 x 60 Slides | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Traqueur de tubuline |
Rouge profond Tubulin Tracker : 652/669, vert Tubulin Tracker : 494/522 | |
TubulinTracker™ | |
Marqueurs UV-Vis | |
Tubulin |