Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum Wheaton™
Disponible en flacons transparents ou ambrés
Marque:  DWK Life Sciences 223685
123.33 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10071332
  • 327.00€ / 144 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
Disponible en flacons transparents ou ambrés
Le verre peut résister aux défis de réduction de la pression et de variations de température extrêmes. Protège contre les changements de pH et maintient la pureté du contenu.
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour garantir une épaisseur de paroi uniforme
  • Les flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté sont conformes aux exigences USP de type 1 afin de protéger les échantillons photosensibles
  • Résistent à des variations de température extrêmes
  • Cols finis pour les joints sertis d’aluminium
  • Dispositif de recul du cou et du rayon de fond spécialement conçu pour les applications de lyophilisation
  • Conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté pour réduire la contamination par les particules
Lyophilisation, conditionnement et échantillonnage
Compliance
Le verre borosilicaté à faible taux d’extraction est conforme aux normes ASTM™ de type 1, classe A et USP de type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,51 in
Transparent
Verre borosilicaté
Pour applications de lyophilisation, emballage, échantillonnage et cryodessiccation
Wheaton™
Autoclavable
40 mm
Flacon de sérum
13 mm
22 mm
5 ml
1,4 dr.
5 mL
Bouchon à sertir
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons de sérum Wheaton™ > Transparent ; 5 ml