Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux compartimentés, sans bouchons
Marque: DWK Life Sciences 224836
Description
Les plateaux compartimentés permettent d’inventorier facilement les échantillons ou de stocker les flacons vides.
- Autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E438 de type 1, classe A.Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 pour la transmission de la lumière.
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Autoclavable | |
95 mm | |
Flacon à échantillons dans Lab File |
28 mm | |
40 mL | |
10 dr. | |
Bouchon à vis | |
USP type I | |
M-T File™ et rack à flacons |