Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File sans bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8,0 mL
8 ml
12 ml
16 ml
20 mL
24 ml
25 ml
30 mL
40 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Type d’emballage:
2 paquets rétractables
Plateau compartimenté
Conditionnement:
200 pièces
Description
Les plateaux compartimentés permettent d’inventorier facilement les échantillons ou de stocker les flacons vides.
- Autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E438 de type 1, classe A.Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 pour la transmission de la lumière.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 40 ml |
| Type d’emballage | Plateau compartimenté |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 10 dr |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| Afficher plus |