Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à pleine échelle Traceable™
Plages de températures commutables °F/°C
Marque: Fisherbrand™ 93676-91
83.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Sonde en acier inox, pile à l’oxyde d’argent de 1,5 V
Description
Sonde en acier inox avec extrémité pénétrante permettant une exposition constante à des températures extrêmes en fin de plage. Les mesures du thermomètre à pleine échelle Fisher Scientific™ sont mises à jour toutes les secondes et affichées sur un écran LCD de 0,37 po (9,4 mm). Plages de températures commutables °F/°C.
- Le dos magnétique permet un placement sur des surfaces métalliques (incubateurs, congélateurs, bains-marie)
- Le chevalet à ouverture rabattable permet de l’utiliser sur un banc de laboratoire ; les clips à ressort se fixent sur n’importe quel bord
- Résolution, 0,1° de -20 à +200 et 1° ailleurs
- Mesure seulement 2,12 dia. × 0,56 po de profondeur (5,3 × 1,3 cm)
- Diamètre de la sonde × L : 0,14 × 5,5 po (0,4 × 14 cm)
- Longueur de câble : 10 pi (3 m)
Le modèle plus comprend également une alarme haute / basse, des mémoires minimum / maximum et une mise en attente.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,4cm | |
Sonde en acier inox, pile à l’oxyde d’argent de 1,5 V, alarme haut / bas | |
5,75 in | |
304,8cm | |
Plastic | |
Thermomètre Plus Ultra pleine échelle | |
572°F | |
-4°F | |
-4°F à +572°F | |
Oui | |
±0,5°C | |
8 cm |
0,56 in | |
0,14 in | |
120 in | |
53 mm | |
14,6cm | |
0,1 au-dessus de - 20°C à +200°C et 1 ailleurs | |
2,1 in | |
300°C | |
-20°C | |
-20°C à +300°C | |
Congélateur, incubateur, bain-marie | |
Numérique LCD |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
46Heures
18Minutes
55Secondes
8