Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix pour PCR universel TaqMan™
Le master Mix PCR universel TaqMan™ Applied Biosystems™ est la solution de réactif idéale lorsque vous avez besoin d’un master Mix pour de multiples applications d’ADN nucléase 5’.
Marque: Applied Biosystems™ 4326708
Description
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
- Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
- Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
- L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
- AmpErase™ UNG protège contre la ré-amplification ultérieure des produits de PCR contenant du dUTP pour minimiser la contamination croisée
- Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Fourni à la concentration 2X. Le mélange contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, de l’uracile-ADN glycosylase, des dNTP avec dUTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Cette boîte contient 1 tube de 50 ml, suffisant pour 2 000 réactions au volume total de 50 ul. Conserver de 2 à 8°C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix de PCR Universal | |
Glace humide | |
ADN (génomique), ADNc |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Étalon | |
1 boîte en vrac | |
TaqMan™ | |
1 x 50 ml | |
Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN | |
50 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.