Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation en verre de 20 ml Wheaton ™et bouchons en urée
Maintient une étanchéité absolue grâce à différents joints de bouchon. Les flacons à scintillation en verre de 20 ml et les bouchons pour urée Wheaton Science Products™ conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
Marque: DWK Life Sciences 986548
240.29 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Maintient une étanchéité absolue grâce à différents joints de bouchon.Les flacons à scintillation en verre de 20 ml et les bouchons pour urée Wheaton Science Products™ conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
- Chimiquement inertes et convient aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
- Variété de revêtements de bouchons disponible pour maintenir l’intégrité du joint
- Les comptages de fond sont uniformes et faibles ; la transmission ultraviolette est élevée
- Avec bouchons à vis fixés aux flacons
Informations sur la commande
D.E. x de haut : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm) avec bouchon dessus ; les flacons sont conditionnés dans des cellules individuelles dans cinq plateaux de 100 par boîte
Compliance
Répond aux normes ASTM™ E438 de type I et de classe A.
Spécification
Polyéthylène | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
Offre un très bon maintien du couple et d‘excellentes caractéristiques d‘étanchéité | |
Plateaux cellulaires | |
Wheaton™ | |
Urée | |
61 mm | |
Flacon à scintillation |
1,1 in | |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in | |
0,67 oz. | |
20 mL | |
Bouchon à vis | |
ASTM E438, type I, classe A | |
22-400 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
11Minutes
31Secondes
2Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%