Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation en verre de 20 ml : Bouchons en polypropylène
Code produit. 10560503 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille métallique
Mousse de polyéthylène
Taille du bouchon:
12,3 mm
13,1 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10560503
Marque: DWK Life Sciences 986540
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Différents revêtements de bouchon sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Flacons à scintillation en verre Wheaton Science Products™ de 20 ml : Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
Différents joints de bouchon sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue.Flacons à scintillation en verre Wheaton Science Products™ de 20 ml :Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
  • Chimiquement inertes et convient aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
  • Variété de revêtements de bouchons disponible pour maintenir l’intégrité du joint
  • Les comptages de fond sont uniformes et faibles ; la transmission ultraviolette est élevée
  • Avec bouchons à vis fixés aux flacons
Informations sur la commande
Dia. ext. x H : 1.125 x 2.375 po (28 x 61 mm) avec bouchon vissé ; Les flacons sont conditionnés dans des cellules individuelles, dans cinq plateaux de 100 par boîte.
Compliance
Conforme aux normes ASTM™ E438, type I, classe A et USP type I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Matériau (doublure) Mousse de polyéthylène
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Bonne résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateaux cellulaires
Volume (impérial) 0,67 oz.
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 61 mm
Certifications/Conformité ASTM E438, type I, classe A
Type Flacon à scintillation
Taille du bouchon 12,3 mm