Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté avec bouchons en polypropylène blancs
Utilisez ces flacons à usage général avec tous les compteurs courants. Les flacons à scintillation en verre borosilicaté 20 ml Fisherbrand™ avec bouchons en PP blancs sont fabriqués en verre exempt de potassium, permettant des comptages d’échantillons de faible activité et une excellente transmission de la lumière.
Marque:  Fisherbrand™ FS74504-20
203.31 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12383317
  • 477.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisez ces flacons à usage général avec tous les compteurs courants. Les flacons à scintillation en verre borosilicaté 20 ml Fisherbrand™ avec bouchons en PP blancs sont fabriqués en verre exempt de potassium, permettant des comptages d’échantillons de faible activité et une excellente transmission de la lumière.
  • Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x H (avec bouchon) : 28 x 61 mm (1,125 x 2,375 po). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 bouchons chacun.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Feuille de métal à renfort de pâte
Blanc
Verre borosilicaté
2,37 in
0.67 oz
Polypropylène
61 mm
Flacon à scintillation
Oui
1,12 in
28 mm
20 ml
Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté
20 ml
Bouchon à vis fixé
100 sachets (flacon), 100 boîtes (bouchon)
GPI 22-400
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté avec bouchons en polypropylène blancs > Bouchons fixés