Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté de 20 ml avec bouchons en urée blancs
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
- Le verre sans potassium fournit constamment des comptages d’activité faibles et une excellente transmission de la lumière
- Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x de haut (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 bouchons chacun.
Spécification
Feuille/liège | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
2,37 in | |
0.67 oz | |
Urée | |
61 mm | |
GPI 22-400 |
1.12 in | |
28 mm | |
20 ml | |
Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté | |
20 ml | |
Bouchon à vis fixé | |
Flacon à scintillation | |
Oui |