Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation en verre de 20 ml : Bouchons en polypropylène
Différents revêtements de bouchon sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Flacons à scintillation en verre Wheaton Science Products™ de 20 ml : Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
Marque: DWK Life Sciences 986541
306.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Différents joints de bouchon sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue.Flacons à scintillation en verre Wheaton Science Products™ de 20 ml :Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
- Chimiquement inertes et convient aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
- Variété de revêtements de bouchons disponible pour maintenir l’intégrité du joint
- Les comptages de fond sont uniformes et faibles ; la transmission ultraviolette est élevée
- Avec bouchons à vis fixés aux flacons
Informations sur la commande
Dia. ext. x H : 1.125 x 2.375 po (28 x 61 mm) avec bouchon vissé ; Les flacons sont conditionnés dans des cellules individuelles, dans cinq plateaux de 100 par boîte.
Compliance
Conforme aux normes ASTM™ E438, type I, classe A et USP type I.
Spécification
Blanc | |
1,1 in | |
28 mm | |
20 mL | |
2,4 in | |
0,67 oz. | |
Polypropylène | |
61 mm | |
Flacon à scintillation |
Feuille métallique | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Bonnes propriétés barrières et bonne résistance aux hydrocarbures, huiles, cétones et alcools | |
Plateaux cellulaires | |
20 ml | |
Bouchon à vis | |
ASTM E438, type I, classe A | |
12,3 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
9Minutes
0Secondes
44Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant