Learn More
WDR41 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA524352
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
WDR41 Polyclonal antibody specifically detects WDR41 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
WDR41 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
WDR41 | |
B830029I03Rik; MSTP048; WD repeat domain 41; WD repeat-containing protein 41; WDR41 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography, Protein A | |
RUO | |
218460, 55255 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide | |
Q3UDP0, Q9HAD4 | |
WDR41 | |
KLH conjugated synthetic peptide between 249-277 amino acids from the C-terminal region of human WDR41 | |
400 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WDR41 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 400 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu