Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifugeuse à microplaques PlateFuge™
La PlateFuge™ est la première microcentrifugeuse dotée d’un rotor libre pour microplaques et garantit que tous les réactifs se trouvent au fond des puits pour obtenir des concentrations appropriées et des rendements améliorés.
Marque: Fisherbrand™ C2000-E-FIS
706.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Compatible avec deux microplaques de taille standard
- Centrifuge rapidement les gouttelettes dans les bases de puits
- La conception unique du rotor libre empêche les déversements
- Deux fois plus petites que les centrifugeuses traditionnelles
- Accepte tous les types appréciés de plaques PCR (à jupe, semi-jupe et sans jupe) et la plupart des plaques de microtitration
- Les supports de plaques reposent à 75° pour permettre l’insertion des plaques en toute confiance, sans films de scellage ni bouchons
- À 600 x g, la plupart des échantillons peuvent être centrifugés en moins de 20 secondes
- Pour mettre fin à une analyse, ouvrez le couvercle et le frein électrique automatique arrête rapidement et sans à-coups le rotor en seulement quatre secondes.
Spécification
2 microplaques PCR standard | |
600 x g | |
Microcentrifugeuse à microplaques | |
Oui | |
50/60 Hz |
2 550 tr/min | |
Rotor, support de plaque, prise R.-U./UE | |
230 x 260 x 197 mm | |
Non | |
230 V |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31