Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
Les dosages ViewRNA Tissue sont des dosages d’hybridation in situ (ISH) d’ARN pour la détection fiable de quatre cibles d’ARNm au maximum dans les coupes de tissus et les cellules de culture. Visualisez n’importe quel ARN dans n’importe quel(le) tissu/cellule avec une sensibilité à une copie.
Marque:  Thermo Scientific™ QVT0688B
Code produit. 17626525
  • 259.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Kit : Danger. Contient de la formamide et de la subtilisine. Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation. Contient du sulfate de dodécyle lithium. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. Lecture SDS.
Requires : Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant au moins 6 mois après réception. La date d’expiration spécifique du lot se trouve sur le certificat d’analyse (COA).
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Vert (FITC)
Kit
ADN
ARN (général)
RNA-FISH
ViewRNA™
24 Slides
Fluorescence
Alexa Fluor™ 488
Tissu (FFPE), tissu (CRYO), cellules de culture cellulaire, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
496/519 nm
ViewRNA Type 4
Tissue Alexa Fluor 488 Module
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot445925-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot439847-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot435465-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberQVT0688B
Numéro de lot426267-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog NumberQVT0688B
Numéro de lot425295-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog NumberQVT0688B
Nom du produit
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits > Tissue Alexa Fluor 488 (Type 4) Module, 24 Slides