Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine
Les gels Bis-Tris NuPAGE™ Novex™ 12 % sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale des protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions dénaturantes.
Marque:  Invitrogen™ NP0344BOX
134.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12080166
  • 220.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, minicellule XCell SureLock
Mini
Bis-Tris
700 µlitres
Dénaturant
Poids moléculaire
10 gels/boîte
Conserver entre 4–25°C. Ne pas congeler.
8 cm
12 %
1,0 mm
Dénaturant
3,5 à 260 kDa
1 puits
NuPAGE™
Température ambiante
8 cm
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot18102470 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2018 Catalog NumberNP0341BOX_LITL18 PROMO,NP0346BOX,NP0342BOX,NP0341BOX,NP0343BOX,NP0344BOX,NP0343BOX_LITL18 PROMO,NP0342BOX_LITL18 PROMO
Numéro de lot12111070 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Numéro de lot12120491 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Numéro de lot13071372 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Numéro de lot14041570 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Nom du produit
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine > 1 puits, 10 gels/boîte