Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BISTABIL™, poignée hexagonale
Code produit. 10253201 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10253201
Marque: BRAND™ 144635
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Creux avec pointe anti-goutte et poignée hexagonale. Le bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BRAND™ BISTABIL™ est fabriqué en Boro 3.3 selon les normes DIN 12252.
  • En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
  • Creux
  • Poignée hexagonale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1/boîte
Dimensions NS 29/32
Joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Bouchon à joint rodé conique
Forme Conique