Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvant CM, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
- Solvant pour échantillons à haute teneur en hydrocarbures
- Utilisé en conjonction avec le titrant Aqualine™ pour l’analyse volumétrique Karl Fischer à deux composants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Solvent CM |
| Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
| CAS | 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2,5 l |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |