Learn More
Invitrogen™ Microbilles de compensation Ultracomp eBeads™
Conçues pour une utilisation lors de la compensation de tous les fluorochromes excités par lasers ultraviolet, violet, bleu, vert, jaune-vert et rouge. Les eBeads™ UltraComp réagissent avec les anticorps de souris, de rat et de hamster, et sont indépendantes de la chaîne légère des immunoglobulines. 1 goutte (50 μl)/test.
Marque: Invitrogen™ 01-2222-42
Alert:
Contiennent de l’azoture de sodium
Description
- Chaque goutte de microbilles contient à la fois une population positive qui permettra de capturer tout anticorps de souris, de rat ou de hamster et une population négative qui ne réagit pas avec les anticorps
- Cette distribution bimodale peut être utilisée pour les contrôles de compensation de couleur unique lors des expériences de cytométrie en flux multicolore
- Compatibles avec tous les fluorochromes excités par laser ultraviolet (355 nm) ou violet (405 nm)
- Doivent être utilisées avec les tampons de coloration standard qui contiennent dans du PBS ou HBSS, une protéine telle que BSA ou SVF et de l’azoture de sodium. Aucun autre additif ne doit être utilisé.
Spécification
Cytomètre en flux | |
100 tests | |
Microbilles de compensation |
100 dosages | |
eBeads™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3080144 | Certificat d’analyse | 20/12/2024 | 01-2222-42 |
3080133 | Certificat d’analyse | 07/12/2024 | 01-2222-42 |
3080091 | Certificat d’analyse | 22/11/2024 | 01-2222-42 |
3021964 | Certificat d’analyse | 13/11/2024 | 01-2222-42 |
3011763 | Certificat d’analyse | 29/10/2024 | 01-2222-42 |